Få mere at vide
Hirschmann™ Rea-sol™ 30 L Hurtigt rengøringsmiddel
Volumen (metrisk):
30 l
Beskrivelse
- Med anti-korrosionsadditiver
- Gradueringer angribes ikke
- Følsomme tests påvirkes ikke
- Også velegnet til rengøring og dekontaminering af vægge og gulve
- Fri for klor og kaustiske alkalier
- Erstatning i vid udstrækning for chromosulfuric acid
- God hudtolerance og ikke-giftig
- Miljøvenlig, da de aktive ingredienser er biologisk nedbrydelige
- Ekstremt økonomisk: 1% arbejdsløsning, kan bruges flere gange
- Også velegnet til brug i elektroniske bade
- Leveres i en 30 L tromle
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Hurtigt rengøringsmiddel |
| Koncentration | 1% |
| Beholdertype | Tromme |
| Til brug med (applikation) | Rengøring og dekontaminering |
| Til brug med (udstyr) | Glas, porcelæn, gummi, plastik, metalinstrumenter og overflader |
| Volumen (metrisk) | 30 l |