Få mere at vide
Hirschmann™ Rea-des™ 2000 Rengørings- og desinfektionsmiddel
Beholdertype:
Flaske
Tromme
Beskrivelse
- Rengør og desinficerer i en enkelt arbejdsoperation
- Baktericid, fungicid, virusinaktiverende i tilfælde af hepatitis B og HIV
- Ikke-ætsende i tilfælde af almindelige materialer
- Skylles af uden at efterlade rester
- Økonomisk: 0,8 til 2% fungerende løsning
- Til brug på alle områder med risiko for infektion, såsom hospitaler, lægepraksis, medicinal- og fødevareindustrien med mere
- Også velegnet til ældre- og plejehjem, skoler, børnehaver og storkøkkener
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 0,8 til 2 % |
| Beholdertype | Tromme |
| Til brug med (applikation) | Rengøring, desinficering |
| Til brug med (udstyr) | Glasanordninger, vaskbare overflader |
| Volumen (metrisk) | 30 L |