Få mere at vide
Hirschmann™ Rea-des™ 2000 Rengørings- og desinfektionsmiddel
Artikelnummer. p-7159654
Beholdertype:
Flaske
Tromme
Artikelnummer. 10258301
Brand: Hirschmann™ 9730101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til rengøring af laboratorieglasapparater og -instrumenter, vaskbare overflader af alle typer såsom gulve, vægge, badekar, håndvaske, armaturer, toiletter, skabe, døre med mere.
  • Rengør og desinficerer i en enkelt arbejdsoperation
  • Baktericid, fungicid, virusinaktiverende i tilfælde af hepatitis B og HIV
  • Ikke-ætsende i tilfælde af almindelige materialer
  • Skylles af uden at efterlade rester
  • Økonomisk: 0,8 til 2% fungerende løsning
  • Til brug på alle områder med risiko for infektion, såsom hospitaler, lægepraksis, medicinal- og fødevareindustrien med mere
  • Også velegnet til ældre- og plejehjem, skoler, børnehaver og storkøkkener
Specifications
Koncentration 0,8 til 2 %
Beholdertype Flaske
Til brug med (applikation) Rengøring, desinficering
Til brug med (udstyr) Glasanordninger, vaskbare overflader
Volumen (metrisk) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • rea-des 2000, liquid cleaning
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: trisodium nitrilotriacetate, sodium etasulphate, citric acidmonohydrate