Få mere at vide
Hirschmann™ Rea-des™ 2000 Rengørings- og desinfektionsmiddel
Beholdertype:
Flaske
Tromme
Description
- Rengør og desinficerer i en enkelt arbejdsoperation
- Baktericid, fungicid, virusinaktiverende i tilfælde af hepatitis B og HIV
- Ikke-ætsende i tilfælde af almindelige materialer
- Skylles af uden at efterlade rester
- Økonomisk: 0,8 til 2% fungerende løsning
- Til brug på alle områder med risiko for infektion, såsom hospitaler, lægepraksis, medicinal- og fødevareindustrien med mere
- Også velegnet til ældre- og plejehjem, skoler, børnehaver og storkøkkener
Specifications
Specifications
| Koncentration | 0,8 til 2 % |
| Beholdertype | Flaske |
| Til brug med (applikation) | Rengøring, desinficering |
| Til brug med (udstyr) | Glasanordninger, vaskbare overflader |
| Volumen (metrisk) | 1 L |
Safety and Handling
Product Identifier
- rea-des 2000, liquid cleaning
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: trisodium nitrilotriacetate, sodium etasulphate, citric acidmonohydrate