Få mere at vide
Hirschmann™ Rea-clean™ Hurtig rengøringskoncentrat
Artikelnummer. 10479512
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
10479512 5 l
1 options
Artikelnummer. 10479512 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9790105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.85 DKK
    616.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 94.57 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Til rengøring af genstande, fliser, beslag, gulve og overflader i alle anvendelsesområder, særligt velegnet til plastoverflader.
  • Miljøvenlig, da den er fuldstændig biologisk nedbrydelig
  • Til sprøjtning eller befugtning skal du blot tørre eller skylle efterfølgende
  • Også til alvorlig snavs, fedt og olieforurening
  • Selvneutraliserende, selvemulgerende og ekstremt fedtopløsende
  • Meget økonomisk: 1 L koncentrat giver op til 40 L arbejdsopløsning
  • Kun mildt basisk, koncentrat har en pH-værdi på 10
  • Fosfatfri
  • Leveres i en 5 L dunk
Tekniske data
Produkttype Hurtigt rengøringsmiddel
pH 10
Beholdertype Dåse
Til brug med (applikation) Rengøring, desinficering
Til brug med (udstyr) Genstande, fliser, gulve, overflader
Volumen (metrisk) 5 l