Få mere at vide
IKA™ RCT digital magnetisk omrøring kogeplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15673687 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype unitSize
15673687 EU Hver
1 options
Artikelnummer. 15673687 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025004601
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
RCT digital omrører har en rund top lavet af aluminiumslegering, omrører volumener på op til 20 L (H 2 O) og kører med hastigheder fra 50 til 1500 rpm.
  • Stærk motor til et højt hastighedsområde
  • Ekstra temperaturstyringstilstand for hurtigere opvarmning
  • Præcis temperatur- og hastighedsindstilling via digitalt display
  • Indstillet sikkerhedstemperaturgrænse vises digitalt
  • Hot top indikator
  • Digital visning af fejlkode
  • Lukket samling garanterer lang levetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stiktype EU