Få mere at vide
IKA RCT Classic magnetisk omrører
Artikelnummer. 31910328 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
31910328 EU
1 options
Artikelnummer. 31910328 Leverandør IKA Leverandørnr. 0020136400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7810.00 DKK
    7085.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 724.49 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Egnet til omrøring op til 20 L (H2O) og når en varmepladetemperatur på op til 310 °C.
  • RCT classic er velegnet til omrøringsopgaver op til 20 l (H2O) og når en varmepladetemperatur på op til 310 °C til alsidige laboratorieopvarmnings- og omrøringsapplikationer.
  • Forbindelsesmulighed for en ekstern temperatursensor med PT 1000,60 inkluderet i leveringen muliggør direkte temperaturmåling og kontrol inden for reaktionsmediet.
  • RCT Classic magnetisk omrører er designet til pålidelighed, usædvanligt lang produktlevetid og de højeste laboratoriesikkerhedsstandarder.
  • Perfekt isolering af aluminiumsvarmepladen, vedligeholdelsesfri EC-motor og elektronisk switch-strømforsyning sikrer fremragende energieffektivitet og reduceret selvopvarmning under omrøring.
  • Bidrager til et mere bæredygtigt laboratorium gennem optimeret energibesparende ydeevne og effektiv varmehåndtering.
  • Hærdet knusesikker glasoverflade giver optimal kemisk modstand og muliggør nem rengøring efter laboratoriebrug.
  • Den største skærm i sin klasse med letlæselig LED-skærm sikrer nem synlighed af driftsparametrene.
  • Oplyste symboler viser vigtig statusinformation, herunder indstillet og faktisk temperatur, opvarmningsstatus og temperatursensorinformation.
  • Integreret QR-kode giver hurtig adgang til enhedsinformation, tilbehør, downloads og detaljer om udvidet garanti.
  • Den let tilgængelige hovedkontakt placeret foran på enheden understøtter nem betjening.
  • Overholder standarden DIN EN 61010-2-010 og opfylder alle sikkerhedskrav for laboratorieudstyr til opvarmning af stoffer, herunder egnethed til uovervåget drift.
  • Testet og certificeret af TUV Sud i henhold til IEC 61010-1 (cTUVus) standarder for øget sikkerhedsgaranti.
  • Justerbar varmeplade-sikkerhedskreds kan konfigureres med et dedikeret værktøj for øget beskyttelse.
  • Bekræftelsestilstand (driftstilstand D) forhindrer utilsigtede ændringer i indstillingspunkterne og kræver bekræftelse af sikkerhedstemperaturen ved genstart.
  • Automatisk slukning af temperaturkontrolfunktionen sker, hvis den tilsluttede eksterne temperatursensor ikke er nedsænket i mediet eller bliver defekt, med valgbar funktion og justerbar timeout-tid (fejl 5).
  • Lukket design med beskyttelsesklasse IP42 sikrer lang levetid selv under ekstreme laboratorieforhold.
  • Pålidelig drift med koldt medie understøttes gennem udvidet temperaturvisning ned til -20 °C ved brug af en ekstern sensor.
  • Beskyttede elektroniske forbindelser på bagsiden af enheden forbedrer driftssikkerheden og holdbarheden.
  • Brandfast metalhus i metalstøbt aluminium med høj kvalitet og holdbar pulverbelægning sikrer robust konstruktion og langvarig ydeevne.
  • DIN-soklen 12878 muliggør tilslutning af et elektronisk kontakttermometer såsom ETS-D5 til højpræcisionstemperaturkontrol og et ekstra uafhængigt sikkerhedskredsløb til reaktionsmediet.
  • Varmeplader lavet af aluminium giver optimal og homogen varmeoverførsel for effektive laboratorieprocesser.
  • Fremragende magnetisk kobling sikrer stabil omrøringsfunktion under drift.
  • Soft start-funktionen forhindrer magnetiske omrøringsstænger i at knække af under opstartsfasen.
  • To optimerede temperaturkontroltilstande giver enten hurtig opvarmning eller præcis temperaturkontrol uden overskydning.
  • Tryk- og drejeknapper muliggør uafhængig justering af indstillingspunkter samt nem start og stop af temperatur- og hastighedsfunktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Aluminium
Spænding 240 V
Inkluderer Temperatursensor PT 1000.60, IKAFLON 30 omrøringsstang, IKAFLON 40 omrøringsstang, H 80 temperaturprobeholder
Kropsmateriale Støbt aluminium, borosilikatglas
Størrelse 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 310 °C
Stuetemperatur 5 °C til 40 °C
Watt 600 W
Vægt (metrisk) 2.4 kg
Type Varmepladerører
Form Rund
Stiktype EU
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 50 til 1500 o/min
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 270 x 160 x 85 mm
Certificeringer/compliance CE-overensstemmelseserklæring
Vise LED