Få mere at vide
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ RCT Basic Synthesis Solution 500
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17755858 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stil
UK-stil
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
17755858 EU-stil
17765858 UK-stil
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17755858 Leverandør IKA-Werke GmbH & Co. KG™ Leverandørnr. 0010011502
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikker syntese i rundbundede kolber med 500 ml volumen. Brugen af synteseblokkene reducerer risikopotentialet markant sammenlignet med brugen af oliebade og forenkler håndtering og rengøring af rundbundede kolber.
  • Universalklemme til sikker montering af syntetiske kolber
  • Støttestang til positionering af temperaturføler
  • Elliptiske magnetiske rørestave, der perfekt tilpasser sig formen på den rundbundede kolbe
  • Rørestangslængde: 20 til 80 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Aluminiumslegering
Spænding 220/230 V
Inkluderer Støttestang, Universal Clamp , omrørerstænger (30 mm og 40 mm), 2 x Boss Head Clamps, 5 x IKAFLON 25 Ellipse, RCT Basic, PT 1000.6 temperatursensor, holdestang, skruetrækker, 500 mL kolbeholder uden håndtag
Sikkerhedsfunktioner Temperatursikkerhedskredsløb
Forsendelsesvægt (metrisk) 2.4 kg
Til brug med (udstyr) Tilslutning til ekstern temperaturføler PT1000, ETS-D5, ETS-D6
Højde (metrisk) 85 mm
Temperatur (metrisk) 310 °C
Stuetemperatur 5 °C til 40 °C
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 160 mm
Længde (metrisk) 270 mm
Watt 650 W
Type Omrøringsvarmeplader
Form Rund
Stiktype EU-stil
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 20 L
garanti 3 år
Certificeringer/compliance CE, TÜV (Standard IEC 61010-1 (cTÜVus))
Vise LED
Toppladediameter (metrisk) 135 mm
Hastighed 50 til 1500 o/min