Beskrivelse
- Inkluderer en stativstang sammen med en forlængerarm og en tophovedklemme til sikker placering af PT 1000 temperatursensor
- Temperaturføleren skal altid være placeret uden for tromlen, der dannes under omrøring og skal nedsænkes i mediet til en dybde på mindst 20 mm
- Takket være stativet er temperaturfølerens position præcist tilpasset reaktionsbeholderen og niveau i lodret og vandret justering
- Multifunktionelt universal silikonebetræk til bægre med 600 og 1000 ml
- Integrerede gennemføringer til temperaturføler
- Kemisk meget modstandsdygtigt låg fungerer som stænkskærm, minimerer energibehovet, når det bruges som låg, og reducerer støj, der opstår, når luft suges ind under hurtig omrøring
- Rørestangslængde: 20 til 80 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Aluminiumslegering |
| Spænding | 220/230 V |
| Inkluderer | Støttestang, bægerhætte, rørestænger (30 mm og 40 mm), skruetrækker, RCT Basic, PT 1000.6 Temperatursensor, Holdestang, Boss Head Clamp |
| Sikkerhedsfunktioner | Temperatursikkerhedskredsløb |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 2.4 kg |
| Til brug med (udstyr) | Tilslutning til ekstern temperaturføler PT1000, ETS-D5, ETS-D6 |
| Højde (metrisk) | 85 mm |
| Temperatur (metrisk) | 310 °C |
| Stuetemperatur | 5 °C til 40 °C |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Vis mere |