Beskrivelse
- Stå for sikker placering
- Denne komplette løsning inkluderer et stativ med en forlængelsesarm og en tværærme
- Disse sikrer korrekt og sikker placering af PT 1000 temperatursensoren, som også leveres
- Dette skyldes, at sensoren altid bør placeres uden for den vortex, der dannes under omrøring, og nedsænkes mindst 20 mm dybt ned i mediet
- Takket være stativet kan temperatursensorens position præcist justeres til reaktionsbeholderen og væskeniveauet både i lodret og horisontal retning
- Multifunktionelt silikonebeklædning
- Pakken inkluderer også et universelt silikonedæksel til 600 ml og 1000 ml bægre
- Den har integrerede åbninger til temperatursensoren
- Det kemisk meget modstandsdygtige dæksel opfylder tre funktioner: det fungerer som stænkskærm, minimerer energiforbruget ved brug som låg og reducerer støjen, der kan opstå ved luftindtag under hurtig omrøring
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Aluminiumslegering |
| Spænding | 220/230 V |
| Størrelse | 135 mm dia. |
| Temperatur (metrisk) | 0 °C til 310 °C |
| Type | Magnetomrørere |
| Stiktype | EU |
| Antal stillinger | 1 |
| Maks. Beholderstørrelse | 20 L |
| Omrøringsområde | 50 til 1500 o/min |
| garanti | 2 år |
| Vis mere |