Beskrivelse
- Kombinerer en magnetisk omrører og elektronisk kontakttermometer for sikrere eksperimenter og reaktioner
- Giver forbedret temperaturkontrol gennem et internt sikkerhedskredsløb, der fungerer uafhængigt af den magnetiske omrørersoftware.
- Tillader den maksimalt tilladte medietemperatur at begrænses uafhængigt af den indstillede temperatur
- Slukker varmefunktionen via det interne sikkerhedskredsløb, hvis den maksimalt tilladte temperatur overskrides, indtil enheden genstartes
- Bevarer omrøringsfunktionen, når opvarmningen er slukket for at undgå kogende forvrængninger
- Bevarer den indstillede sikkerhedstemperatur på varmepladen
- OR-forbinder temperaturbegrænsningen mellem kontakttermometeret og sikkerhedstemperaturen på kogepladen, så enhver potentiel fejl fører til, at varmen slukkes
- Gør det muligt at indstille varmepladens temperatur uafhængigt af mellemtemperaturen, så den aktivt påvirker opvarmningstiderne
- Viser indstillingen og den faktiske mellemtemperatur i ét blik med en opløsning på 0,1 K
- Forfiner temperaturindstillingsnøjagtigheden fra 1 K til 0,1 K
- Viser den aktuelle temperatur på kogepladen
- Kontakttermometeret viser at være placeret i øjenhøjde, så det er direkte synligt, hvor temperaturen måles og kontrolleres
- Inkluderer magnetisk rører, kontakttermometer og alle nødvendige monteringselementer
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Aluminiumslegering |
| Spænding | 220/230 V |
| Størrelse | 135 mm dia. |
| Temperatur (metrisk) | 0 °C til 310 °C |
| Type | Magnetomrørere |
| Stiktype | EU |
| Antal stillinger | 1 |
| Maks. Beholderstørrelse | 20 L |
| Omrøringsområde | 50 til 1500 o/min |
| garanti | 2 år |
| Vis mere |