Få mere at vide
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ RCT Basic ETS-D5-løsning
Shop alle IKA produkter
Beskrivelse
Ved at kombinere de to enheder kan det interne sikkerhedskredsløb (uafhængig af RCT basissoftwaren) adresseres direkte af kontakttermometeret. Til dette formål er den maksimalt tilladte temperatur i mediet begrænset uafhængigt af den indstillede temperatur. Hvis denne værdi overskrides, slukker magnetomrørerens varmefunktion via det interne sikkerhedskredsløb, indtil apparatet genstartes. Samtidig bibeholdes omrøringsfunktionen for at undgå kogeforvrængninger. Den indstillede sikkerhedstemperatur på varmepladen forbliver også tilgængelig.
- Den indstillede temperaturbegrænsning på ETS-D5 og sikkerhedstemperaturen på kogepladen er ELLER-forbundne, så enhver potentiel fejl fører til, at varmen slukkes
- Temperaturen på varmepladen kan indstilles uafhængigt af mediet for aktivt at påvirke opvarmningstider
- Forbedret display giver dig mulighed for at se den indstillede og faktiske værdi af medium temperatur med et blik med en opløsning på 0,1 K på kontakttermometer
- Indstillingsnøjagtigheden er forfinet fra 1 K til 0,1 K i denne kombination
- Den aktuelle kogepladetemperatur vises også på RCT'en
- Rørestangslængde: 20 til 80 mm
- Visning af kontakttermometer kan placeres i øjenhøjde for at gøre det direkte synligt, hvor temperaturen måles og kontrolleres
- Udover magnetomrører og kontakttermometer indeholder denne komplette løsning også alle nødvendige monteringselementer
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Aluminiumslegering |
| Spænding | 220/230 V |
| Inkluderer | RCT Basic, ETS-D5, støttestang, rørestang (30 mm og 40 mm), Boss Head Clamp, PT 1000.6 temperatursensor, holdestang |
| Sikkerhedsfunktioner | Temperatursikkerhedskredsløb |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 2.4 kg |
| Til brug med (udstyr) | Tilslutning til ekstern temperaturføler PT1000, ETS-D5, ETS-D6 |
| Højde (metrisk) | 85 mm |
| Temperatur (metrisk) | 310 °C |
| Stuetemperatur | 5 °C til 40 °C |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Vis mere |