Få mere at vide
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ RCT Basic ETS-D5-løsning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17725858 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stil
UK-stil
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
17725858 EU-stil
17735858 UK-stil
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17725858 Leverandør IKA-Werke GmbH & Co. KG™ Leverandørnr. 0010011496
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
RCT Basic ETS-D5 Solution består af RCT Basic magnetomrører og ETS-D5 elektronisk kontakttermometer, hvilket gør eksperimenter og reaktioner endnu sikrere.
Ved at kombinere de to enheder kan det interne sikkerhedskredsløb (uafhængig af RCT basissoftwaren) adresseres direkte af kontakttermometeret. Til dette formål er den maksimalt tilladte temperatur i mediet begrænset uafhængigt af den indstillede temperatur. Hvis denne værdi overskrides, slukker magnetomrørerens varmefunktion via det interne sikkerhedskredsløb, indtil apparatet genstartes. Samtidig bibeholdes omrøringsfunktionen for at undgå kogeforvrængninger. Den indstillede sikkerhedstemperatur på varmepladen forbliver også tilgængelig.
  • Den indstillede temperaturbegrænsning på ETS-D5 og sikkerhedstemperaturen på kogepladen er ELLER-forbundne, så enhver potentiel fejl fører til, at varmen slukkes
  • Temperaturen på varmepladen kan indstilles uafhængigt af mediet for aktivt at påvirke opvarmningstider
  • Forbedret display giver dig mulighed for at se den indstillede og faktiske værdi af medium temperatur med et blik med en opløsning på 0,1 K på kontakttermometer
  • Indstillingsnøjagtigheden er forfinet fra 1 K til 0,1 K i denne kombination
  • Den aktuelle kogepladetemperatur vises også på RCT'en
  • Rørestangslængde: 20 til 80 mm
  • Visning af kontakttermometer kan placeres i øjenhøjde for at gøre det direkte synligt, hvor temperaturen måles og kontrolleres
  • Udover magnetomrører og kontakttermometer indeholder denne komplette løsning også alle nødvendige monteringselementer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Topplademateriale Aluminiumslegering
Spænding 220/230 V
Inkluderer RCT Basic, ETS-D5, støttestang, rørestang (30 mm og 40 mm), Boss Head Clamp, PT 1000.6 temperatursensor, holdestang
Sikkerhedsfunktioner Temperatursikkerhedskredsløb
Forsendelsesvægt (metrisk) 2.4 kg
Til brug med (udstyr) Tilslutning til ekstern temperaturføler PT1000, ETS-D5, ETS-D6
Højde (metrisk) 85 mm
Temperatur (metrisk) 310 °C
Stuetemperatur 5 °C til 40 °C
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 160 mm
Længde (metrisk) 270 mm
Watt 650 W
Type Omrøringsvarmeplader
Form Rund
Stiktype EU-stil
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 20 L
garanti 3 år
Certificeringer/compliance CE, TÜV (Standard IEC 61010-1 (cTÜVus))
Vise LED
Toppladediameter (metrisk) 135 mm
Hastighed 50 til 1500 o/min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.