Beskrivelse
- Den nye RCT grundlæggende magnetiske omrører sætter en ny industristandard som den mindste magnetiske omrører med en opvarmningskapacitet på 800 W, der kombinerer kompromisløs sikkerhed, enestående robusthed og maksimal effektivitet med intuitiv og nem håndtering.
- Solidt og kompakt design med høj IP54-beskyttelsesklasse og holdbart die-cast aluminiumshus beskytter pålideligt enheden mod væsker, aggressive dampe og mekaniske påvirkninger for pålidelig kontinuerlig laboratoriedrift.
- Kompakte dimensioner på kun 160 x 200 x 100 mm sparer værdifuld plads i afgashætten, passer på næsten enhver laboratorieløfteplatform og understøtter fleksible parallelle testopsætninger.
- Fremstillet i Tyskland i en fuldautomatisk produktionsfacilitet med avancerede robotsystemer for at sikre maksimal kvalitet, pålidelighed, sikkerhed og lang levetid.
- Den højkvalitets anodiserede belægning af varmepladen giver pålidelig beskyttelse mod ridser og en bred vifte af kemikalier, samtidig med at visuel og funktionel integritet opretholdes selv efter længere tids brug.
- Aluminiumsubstrat sikrer en homogen temperaturfordeling og hurtig energioverførsel til prøvebeholderen for effektive laboratorieopvarmningsapplikationer.
- Integreret menufunktionalitet udvider de operationelle muligheder betydeligt, herunder timerfunktionalitet og understøttelse af trådløse temperatursensorer via valgfrit USB dongletilbehør.
- En frit programmerbar timer kan starte straks eller efter måltemperaturen er nået og signalerer færdiggørelsen med en akustisk alarm, mens brugerne kan beslutte, om opvarmning og omrøring skal slukkes.
- Børsteløs EC-motor og højkvalitetsmagneter sikrer fremragende magnetisk kobling ved hastigheder op til 1500 omdrejninger i minuttet for pålidelig omrøringseffekt.
- Isoleret og energioptimeret varmeplade med 800 W udgang muliggør opvarmningshastigheder op til 9 K/min, med justerbare opvarmningshastigheder i fire trin for langsom, blid eller hurtig opvarmning afhængigt af anvendelsen.
- Brugerdefineret sikkerhedstemperatur skal bevidst og uafhængigt indstilles med et dedikeret værktøj, mens den nye medietemperaturovervågning øger driftssikkerheden.
- Overholder fuldt ud EN IEC 61010-2-010 laboratorieudstyrsstandarden for opvarmede apparater og overgår kravene på mange områder til avanceret laboratoriesikkerhed.
- Uafhængigt testet og certificeret af TUV Sud i henhold til internationalt anerkendte NRTL-standarder for yderligere sikkerhedsgaranti.
- En tilpasningsdygtig 14-segments glasskærm muliggør permanent visning af udvalgte parametre, herunder hastighed, temperatur, pH-værdi eller timer alt efter applikationsbehov.
- Kompatibel med PT. Trådløse og ETS-D7 trådløse sensorer, hvilket gør det muligt for RCT/RET at fungere som en fuldt udbygget pH-måler, samtidig med at pladsbesparelse og laboratorieopsætninger forenkles.
- Integreret RS232 og USB grænseflader understøtter softwareovervågning og -styring via IKA Labworldsoft™ software ved brug af ASCII-baserede kommandoer i henhold til Namur-standarder.
- Direkte kommunikation med IKA enheder som EUROSTAR overheadrørere forbedrer sikkerheden og procesautomatisering under opvarmning og blanding.
- Registrerer automatisk, når omrøringshastigheden for tilsluttede rørere falder under en kritisk værdi, og slukker for opvarmning for aktivt at beskytte enheden og hele laboratorieopsætningen.
- Innovativt flerlags sikkerhedskoncept, intelligent netværk og digitalisering gør laboratorieprocesser sikrere, mere effektive og fremtidssikre, samtidig med at kompakt, pladsbesparende design og premium kvalitet i Made in Germany opretholdes.
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Aluminiumslegering |
| Spænding | 240 V |
| Inkluderer | Temperatursensor PT 1000.60, IKAFLON 30 omrøringsstang, IKAFLON 40 omrøringsstang, H 80 temperaturprobeholder |
| Kropsmateriale | Støbt aluminium |
| Størrelse | 135 mm dia. |
| Temperatur (metrisk) | Omgivelsestemperatur til 310 °C |
| Stuetemperatur | 5 °C til 40 °C |
| Watt | 800 W |
| Vægt (metrisk) | 2.3 kg |
| Type | Varmepladerører |
| Vis mere |