Beskrivelse
- Hærdet brudsikker glasoverflade for optimal kemikalieresistens og nem rengøring
- Største skærm i sin klasse med letlæseligt LED-display
- Oplyste symboler til visning af vigtige statusoplysninger (indstillet og faktisk temperatur, varmestatus, temperaturføler
- USB- og RS232-grænseflade til styring eller dokumentation af testparametrene via en pc
- Kompatibel med Labworldsoft™ -laboratoriesoftware
- QR-kode for hurtig adgang til enhedsoplysninger, tilbehør, downloads og udvidet garanti
- Let tilgængelig hovedafbryder på forsiden af enheden
- Sikker, robust og i overensstemmelse med standarder
- RCT basic indeholder de dokumenterede sikkerhedsfunktioner til IKA-magnetomrørere. I overensstemmelse med standarden DIN EN 61010-2-010 opfylder den alle sikkerhedskrav til laboratorieudstyr til opvarmning af stoffer og er derfor også egnet til ubemandet drift.
- Testet og certificeret af TÜV SÜD i henhold til standard IEC 61010-1 (cTÜVus)
- Justerbar sikkerhedskreds for varmepladetemperatur (med værktøj)
- Bekræftelsestilstand (driftstilstand D) forhindrer utilsigtet ændring af de indstillede sætpunkter. Ved genstart er bekræftelse af sikkerhedstemperaturen nødvendig.
- Bekræftelsestilstand (driftstilstand D) forhindrer utilsigtet ændring af de indstillede sætpunkter. Ved genstart er bekræftelse af sikkerhedstemperaturen nødvendig.
- Automatisk slukning af temperaturkontrolfunktionen, hvis den tilsluttede eksterne temperatursensor ikke er nedsænket i mediet eller er defekt. Funktion kan vælges, timeout-tid kan justeres (fejl 5).
- Lukket design (beskyttelsesklasse IP42) garanterer lang levetid, selv under ekstreme forhold i laboratoriet
- Pålidelig drift selv med kolde medier. Udvidet temperaturvisning ned til -20°C (med ekstern føler).
- Beskyttede elektroniske forbindelser på bagsiden af enheden
- Brandsikkert hus i trykstøbt aluminium med holdbar pulverlakering af høj kvalitet
- DIN-stik 12878 til tilslutning af elektronisk kontakttermometer, f.eks ETS-D5 til temperaturstyring ved høj tilstedeværelse. I denne kombination udvides forsøgsopstillingen med et yderligere uafhængigt sikkerhedskredsløb for reaktionsmediet.
- Gennemprøvet teknologi
- Varmeplade lavet af aluminium for optimal og homogen varmeoverførsel
- Fremragende magnetisk kobling
- Blød start forhindrer, at magnetiske omrøringsstænger knækker af i startfasen
- To optimerede temperaturstyringstilstande sikrer hurtig opvarmning eller præcis temperaturstyring uden overskridelse
- Tryk- og drejeknapper til uafhængig justering af sætpunkter og start/stop af temperatur og hastighed
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 50 til 1500 o/min |
| Omrøringspositioner | 1 |
| Topplademateriale | Aluminiumslegering |
| Vise | LED |
| Spænding | 220/230 V |
| Højde (metrisk) | 85 mm |
| Toppladediameter (metrisk) | 135 mm |
| Bredde (metrisk) | 160 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Certificeringer/compliance | Dokumenter til kvalificering LAB, fabrikskalibreringscertifikat LAB, DQ/IQ/OQ/PQ-dokumentation LAB, generelle certifikater LAB (2.2 eller 3.1), kvalifikationsudførelse (IQ/OQ/PQ) LAB |
| Vis mere |