Få mere at vide
IKA™ RCT 5 Digital magnetisk kogepladeomrører, 0 °C til 310 °C, keramisk belagt aluminium
Artikelnummer. 16268381 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
16268381 EU
1 options
Artikelnummer. 16268381 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020002704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9170.00 DKK
    8569.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 600.29 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Omrøringsområde: 50 til 1500 rpm, Form: Firkantet, Størrelse: 5,4 x 5,4 tommer, Stiktype: EU-stil
Multifunktionel menu:
  • Uanset om det drejer sig om rotationsretning, timerfunktioner eller sekvensprogrammering - omrøringsprocessen kan programmeres individuelt fra start til slut. På denne måde kører reaktionen pålideligt og sikkert selv uden overvågning.
  • Ridsefast keramisk belægning.
  • RCT 5 digital har en rektangulær opstillingsplade med hvid, keramisk belægning.
  • Den er mindre udsat for ridser end konventionelle magnetiske omrørerplader.
Sikkerhedsfunktioner:
  • Displayet er lavet af kemikaliebestandigt og hærdet glas, hvilket øger brugerens sikkerhed.
  • Derudover advarer et symbol i displayet i tilfælde af en varm overflade og beskytter derfor mod forbrændinger.
  • Sikkerhedskredsløbet kan justeres op til 370 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk belagt aluminium
Spænding 100/115/220/230 V
Størrelse 5,4 x 5,4 tommer.
Temperatur (metrisk) 0 °C til 310 °C
Stuetemperatur 5 °C til 40 °C
Frekvens 50/60 Hz
Watt 900 W
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Stiktype EU
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 50 til 1500 o/min
Dimensioner (L x B x H) 160 x 85 x 270 mm