Få mere at vide
Velp Scientifica™ RC 5 Kogeplade
Artikelnummer. 17858484 Shop alle Velp produkter
Dimensioner (L x B x H):
160 x 270 x 85 mm
Artikelnummer. 17858484
Brand: Velp Scientifica™ F20700610
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
RC 5 Kogeplade er en enkeltpositions varmeplade med aluminium top.
Fremragende varmeydelse til alle laboratorieapplikationer:
  • De RC 5 er udstyret med en topplade af aluminiumslegering med en diameter på 135 mm, der sikrer stor temperaturhomogenitet og optimal varmeoverførsel over hele overfladen.
  • Du kan stole på RC 5 til daglige laboratorieapplikationer såsom kogende væsker, basisopløsninger og medieforberedelse samt opløsning af buffere og reagenser.
  • Ved at dreje på knappen på RC 5 er det muligt nemt at justere temperaturindstillingen op til 310° C. Den accepterer op til 15-liters kolber.
Nem at bruge, sikker og designet til at holde:
  • Det ekstremt intuitive kontrolpanel og dets hældning er blevet omhyggeligt undersøgt for at optimere brugeroplevelsen for alle laboratorieoperatører og for at tilbyde stor synlighed.
  • Hertil kommer RC 5 kogeplade er IP42 certificeret, og den sikrer et højt niveau af sikkerhed og beskyttelse for laboratorieoperatører.
  • De interne elektroniske dele er beskyttet af den isolerende skive, som sammen med det robuste trykstøbte aluminiumshus gør RC 5 en holdbar og pålidelig kogeplade.
  • Forskellige sikkerhedsfunktioner, såsom sikkerhedskredsløb og overtemperaturbeskyttelse, beskytter brugerne i deres daglige drift. To oplyste indikatorer informerer altid operatøren, når varmen er tændt. Ydermere forbliver ikonet tændt, når pladens temperatur er over °50 C, selvom instrumentet er slukket.
  • De RC 5 er designet til den mest forlængede levetid og garanteret af en 3-års garanti (online produktregistrering påkrævet).
Especificaciones
Kropsmateriale Aluminium
Topplademateriale Aluminiumslegering
Controller type Analog
Størrelse 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) 50 °C til 310 °C
Vægt (metrisk) 1.4 kg
Watt 600 W
Frekvens 50/60 Hz
Sikkerhedsfunktioner Over °50 C (overtemperaturalarm over 330 °C)
Stiktype EU
Maks. Beholderstørrelse 15 L
Antal stillinger 1
Maks. Prøvebelastning 15 L
Form Rund
Spænding 230 V
Type Varmeplade
Certificeringer/compliance CE
garanti 3 år
Vise Ingen
Dimensioner (L x B x H) 160 x 270 x 85 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado