Få mere at vide
IKA™ RC 5 Grundlæggende
Shop alle IKA produkter
Flowhastighed:
31 l/min.
Beskrivelse
- Hastighedsstyret kølesystem med 1400 W kølekapacitet (ved 20 °C)
- Naturlig termovæske R290
- Designet til køleapplikationer op til -30 C °til RT
- Udvidet driftstemperaturområde indtil 80 °C
- Fremragende temperaturstabilitet på ca± 0,1K (ved -10 °C)
- Hastighedsstyret pumpe lavet af PEEK: (0,6 bar; 31 l/min.)
- Digital niveauindikator
- RS 232 og USB
Tekniske data
Tekniske data
| Stuetemperatur | 5 til 32 °C |
| Flowhastighed | 31 l/min. |
| Pumpetype | Tryk/sugepumpe |
| Temperaturområde | -30 °C til +80 °C |
| Maks. Tryk | 0,61 bar |
| Dimensioner (L x B x H) | 490 x 310 x 546 mm |
| Vægt (metrisk) | 37.5 kg |
| Elektriske krav | 1400 W ved 20 °C, 1200 W ved 10 °C, 950 W ved 0 °C, 650 W ved -10 °C, 450 W ved -20 °C, 200 W ved -30 °C |
| Spænding | 100 til 115 V, 230 V |