Få mere at vide
Velp Scientifica™ RC 2 To-positions varmeplade
Shop alle Velp produkter
Dimensioner (L x B x H):
340 x 90 x 270 mm
Beskrivelse
Fremragende varmeydelse til alle laboratorieapplikationer
- De RC 2 er udstyret med to 135 mm diameter topplader af aluminiumslegering, der sikrer stor temperaturhomogenitet og optimal varmeoverførsel over hele overfladen
- Pålidelig til daglige laboratorieapplikationer såsom kogende væsker, basisopløsninger og medieforberedelse samt opløsning af buffere og reagenser
- Ved at dreje på knapperne i hver uafhængig position er det muligt nemt at justere pladens temperatur op til 310 °C
- De RC 2 accepterer op til 2 kolber på hver 15 liter (H 2 O)
Nem at bruge, sikker og designet til at holde
- Et ekstremt intuitivt kontrolpanel og dets hældning er blevet omhyggeligt undersøgt for at optimere brugeroplevelsen for alle laboratorieoperatører og for at tilbyde stor synlighed
- De RC 2 kogeplade sikrer et højt niveau af sikkerhed og beskyttelse for laboratorieoperatører
- Interne elektroniske dele er beskyttet af den isolerende skive, som sammen med det robuste trykstøbte aluminiumshus gør RC 2 en holdbar og pålidelig kogeplade
- Indeholder forskellige sikkerhedsfunktioner, såsom sikkerhedskredsløb og overtemperaturbeskyttelse, beskytter brugerne i deres daglige drift
- To oplyste indikatorer informerer altid operatøren, når varmen er tændt
- Ikonerne forbliver tændt, når pladens temperatur er over °50 C, selvom instrumentet er slukket
Tekniske data
Tekniske data
| Kropsmateriale | Epoxy malet aluminium struktur |
| Topplademateriale | Aluminiumslegering |
| Størrelse | 135 mm dia. |
| Temperatur (metrisk) | 0 °C til 300 °C |
| Stiktype | EU/UK/AUS/CN |
| Antal stillinger | 2 |
| Form | Rund |
| Spænding | 230 V |
| Type | Varmeplade |
| garanti | 3 år |
| Vis mere |