Få mere at vide
IKA™ RC 2 GRØN kontrol recirkulerende køler
Artikelnummer. 16825790 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,4 til 4 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16825790 1,4 til 4 L
1 options
Artikelnummer. 16825790 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025006638
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kraftig, kompakt og energieffektiv recirkulerende køler til køleapplikationer op til -30 °C. Den on-demand og hastighedskontrollerede kompressor, der drives med naturligt kølemiddel, opnår en kølekapacitet på 800 W ved minimalt energiforbrug.
Den hastighedskontrollerede PEEK pumpe tillader en indirekte kontinuerlig justering af maksimalt tryk og flowhastighed. Enheden har en ekstern temperaturkontrolgrænseflade. En PT 100.30 temperaturføler er inkluderet i leveringsomfanget. Den trådløse controller (WiCo) viser alle relevante procesparametre på et øjeblik og muliggør komfortabel og sikker betjening af enheden. Den integrerede påfyldningstragt og afløbsventil muliggør sikker og ren håndtering af termovæsken. Med regelmæssig rengøring garanterer det let tilgængelige luftfilter i rustfrit stål vævet mesh ensartet ydeevne. Det højkvalitets isolerede 4 L badereservoir tillader brug af op til 2,5 L termovæske i den eksterne kølekreds uden genopfyldning.
  • Meget effektiv hastighedsstyret køleenhed med en kølekapacitet på 800 W (ved 20° C)
  • Naturligt kølemiddel R290
  • Hastighedsstyret PEEK pumpe: (0,5 bar; 21 l/min.)
  • Digital niveauindikator
  • Optiske og akustiske advarselsfunktioner
  • Let at rengøre netfilter i rustfrit stål
  • Højkvalitets isoleret 4 l badereservoir (minimum 1,5 L)
Grænseflader:
  • RS 232 og USB til styring og overvågning af enhederne via labworldsoft™ og for at opdatere softwaren online
  • Kalibrerbar intern temperatursensor (3 punkt)
  • LEMO-stik til tilslutning af ekstern PT 100 temperaturføler
Trådløs controller:
  • 10 frit programmerbare temperaturramper med hver 10 trin
  • Timer/tæller funktion
  • Kalibrerbar intern og ekstern temperatursensor (3 punkt)
Leveringsomfang:
  • RC 2 GRØN kontrol
  • Oliven til DN 8 slanger (2 stk.)
  • Oliven til DN 12 slanger (2 stk.)
  • USB Kabel - USB A til Micro-B, 2 m
  • PT 100.30 Temperaturføler
  • WH10 WiCo Holder
  • Oplader til Wico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stuetemperatur 5 °C til 32 °C
Kapacitet (metrisk) 1,4 til 4 L
Kommunikation RS 232 interface; USB interface
Kølekapacitet -30 °C
Flowhastighed 21 l/min.
Pumpetype Tryk/sugepumpe
Temperaturområde -30 °C til +70 °C
Type Recirculating Chiller
Vise TFT farve
Ekstern Cirkulation Ja
Funktioner Temperatur display
Grønne funktioner R290 kølemiddel
Inkluderer Strømkabler, slange oliven NW 8 (2 Pc .), Olivenslange NW 12 (2 Pc .), WiCo holder WH 10, OS 1.0 strømforsyning (til WiCo), Temperatursensor Pt 100.30, USB 2.0 kabel (mikro A - mikro B), USB 2.0-kabel (A - mikro B), plastikhætte (til 'Overflow'-stik), plastikhætte (til 'Backflow'-stik), brugervejledning, garantibevis.
Model- Kontrollere
Udgangseffekt Kølekapacitet (@20 °C) 800 W, Kølekapacitet (@10 °C) 700 W, Kølekapacitet (@0 °C) 500 W, Kølekapacitet (@-10 °C) 400 W, Kølekapacitet (@-20 C) °200 W, Kølekapacitet (@-30 C) °90 W
Stiktype EU
Strømforbrug 350 W
Pumpekapacitet 0,5 bar
Kølemiddel R290
Sikkerhedsklasse IP 21
Temperaturopløsning 0,1± K
Temperaturstabilitet 0,15± K
USB-forbindelser Ja
garanti 24 måneder
Dimensioner (D x B x H) 220 x 475 x 525 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 25.5 kg
Vægt (metrisk) 26.5 kg
Spænding 100/115/220/230 V
Frekvens 50/60 Hz