Beskrivelse
- Højeffektiv cirkulerende køler med kraftig 400 W kølekapacitet
- Designet til køleapplikationer op til -20 °C
- Den hastighedskontrollerede PEEK pumpen tillader en indirekte kontinuerlig justering af det maksimale tryk og flowhastighed
- På grund af sin fremragende temperaturstabilitet på ca± 0,1 K (ved -10 °C), den RC 2 kan håndtere selv sofistikerede applikationer
- Den medfølgende fødetragt og udluftningsventil muliggør sikker og ren håndtering af termovæsken
- En fronthætte, der er nem at åbne, giver mulighed for bekvem rengøring af luftfilteret
- Den højkvalitets isolerede 4-liters badetank tillader brug af op til 2,5 L termovæske i den eksterne kølekreds uden genopfyldning
- Temperaturområde: -20 °C til RT
- Temperaturstabilitet: 0,1 K
- Stort letlæseligt LED-display for pumpehastighed og temperatur- Stort letlæseligt TFT-display for temperatur, pumpehastighed, væskeniveau og sikkerhedstemperatur
- Synlig væskestandsvisning
- Afløbsventil og optimeret badebund for sikker og grundig tømning
- Let tilgængeligt luftfilter
- Visuelle og akustiske sikkerhedsadvarsler
Tekniske data
Tekniske data
| Stuetemperatur | 5 til 32 °C |
| Flowhastighed | 18 l/min. |
| Pumpetype | Tryk/sugepumpe |
| Maks. Tryk | 0,3 bar |
| Dimensioner (L x B x H) | 525 x 220 x 475 mm |
| Vægt (metrisk) | 31.26 kg |
| Elektriske krav | 400 W ved 20 °C, 370 W ved 10 °C, 320 W ved 0 °C, 240 W ved -10 °C, 130 W ved -20 °C |
| Spænding | 115 til 230 V |