Beskrivelse
RC pakningsbeholdere, som fås til alle tre C-søjletyper, er hurtige og nemme at samle. Buede vægge minimerer adskillelsen af matrixperler efter størrelse under pakning for at producere homogene søjler. Når matrixen er i kolonnen, vises RC reservoir kan tilsluttes en pumpe eller Mariotte-kolbe for at give optimale strømningshastigheder til kolonnepakning. Pakningsbeholdere for hver kolonnediameter optimerer pakningsforholdene.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Acetalplast (POM), polypropylen, superpolyxymethylen, fluorgummiNitrilgummi (NBR) |
| Type | RC 16 Pakningsreservoir |
| Volumen (metrisk) | 108 ml |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |