Få mere at vide
RBS™ Rengøringsmiddel, ikke-skummende
Artikelnummer. 12853512
Skift visning
Mængde:
5000 mL
Artikelnummer. Mængde
12853512 5000 mL
1 options
Artikelnummer. 12853512 Leverandør RBS Leverandørnr. RBS50
Til brug i forskning, mad og drikke, farmaceutisk, elektronik, optisk og glasindustri. RBS™ Rengøringsmiddel er et ikke-skummende ikke-giftigt, ikke-irriterende og ikke-ætsende middel.
  • RB525 er skummende, med en pH på 10,3 ved brug af 20g pr. L vand, velegnet til iblødsætning
  • RB535 er skummende med en pH-værdi på 10,3 ved brug af 20 g pr. liter vand, velegnet til iblødsætning og tillader langvarig rengøring uden kalkudfældning
  • RB550 er ikke-skummende, med bakteriel virkning med en pH på 10,6 ved brug af 10g pr. L vand, velegnet til iblødsætning og automatiske vaskemaskiner
  • Alle tre er velegnede til ultralydsrens
  • RBSVIRO er et neutralt skummende, overfladebelægningsfrit, ikke-giftigt, ikke-irriterende og ikke-ætsende middel med en pH-værdi på 7, velegnet til iblødsætning. Anbefales til brug i forskning, patologi, kemi, biologi, mad og drikke, farmaceutiske, elektronik-, optiske og glasindustrilaboratorier.
Tekniske data
Farve Farveløs
Mængde 5000 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • RBS 50
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrapotassium pyrophosphate, Sodium hypochlorite solution,Sodium hydroxide