Få mere at vide
RBS™ Skummende rengøringsmiddel
Artikelnummer. 12833512
Skift visning
Mængde:
5000 ml
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
12833512 5000 ml 5 L
1 options
Artikelnummer. 12833512 Leverandør RBS Leverandørnr. RBS35
Brug dette rengøringsmiddel i laboratorier inden for forskning, patologi, kemi, biologi, mad og drikke, farmaceutiske, elektronik, optiske og glasindustri. RBS™ Foaming Cleaning Agent er ideel til rengøring af overflader og radioaktiv dekontaminering.
  • Farveløst koncentreret skummende rengøringsmiddel
  • Lugtfri alkalisk formel
  • RB525 er skummende, med en pH på 10,3 ved brug af 20g pr. L vand, velegnet til iblødsætning
  • RB535 er skummende med en pH-værdi på 10,3 ved brug af 20 g pr. liter vand, velegnet til iblødsætning og tillader langvarig rengøring uden kalkudfældning
  • RB550 er ikke-skummende, med bakteriel virkning med en pH på 10,6 ved brug af 10g pr. L vand, velegnet til iblødsætning og automatiske vaskemaskiner
  • Alle tre er velegnede til ultralydsrens
  • RBSVIRO er et neutralt skummende, overfladebelægningsfrit, ikke-giftigt, ikke-irriterende og ikke-ætsende middel med en pH-værdi på 7, velegnet til iblødsætning
Tekniske data
Farve Farveløs
Mængde 5000 ml