Få mere at vide
Medline Scientific™ RBS™ Alkalisk vaskemiddel
Artikelnummer. 12893512
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
12893512 5 l
1 options
Artikelnummer. 12893512 Leverandør Medline Scientific™ Leverandørnr. RBST105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00 DKK
    209.25 DKK / 5 L
    Spare 34.75 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug dette alkaliske rengøringsmiddel til manuel rengøring, iblødsætning og ultralydsrensning af glasvarer og laboratorieudstyr.
  • Alkalisk vaskemiddel
  • Til rengøring af laboratorieudstyr
Tekniske data
Produkttype Alkalisk vaskemiddel
Volumen (metrisk) 5 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • RBS T 105
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.