Få mere at vide
Abnova™ RBPMS Recombinant Protein
Artikelnummer. p-3721379
Mængde:
10 μg
25 μg
Artikelnummer. 16136042
Brand: Abnova™ H00011030P01.10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Tekniske data
Adgangsnummer AAH03608
Til brug med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-id (Entrez) 11030
Molekylvægt (g/mol) 49.83
Navn RBPMS (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-område 8
Fremstillingsmetode In vitro wheat germ expression system
Oprensningsmetode Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrol test 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Mængde 10 μg
Kilde Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MNNGGKAEKENTPSEANLQEEEVRTLFVSGLPLDIKPRELYLLFRPFKGYEGSLIKLTSKQPVGFVSFDSRSEAEAAKNALNGIRFDPEIPQTLRLEFAKANTKMAKNKLVGTPNPSTPLPNTVPQFIAREPYELTVPALYPSSPEVWAPYPLYPAELAPALPPPAFTYPASLHAQCFSPEAKPNTPVFCPLLQQIRFVSGNVFVTYQPTADQQRELPC
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias HERMES
Fælles navn RBPMS
Gen symbol RBPMS
Krydsreaktivitet Human
Arter Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein tag GST
Form Solution