missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

RBM41 Antibody [Alexa Fluor™ 405], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30600714 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30600714 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30600714 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP346780AF405

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

RBM41 Polyclonal antibody specifically detects RBM41 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen RBM41
Applikationer ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Alexa Fluor 405
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ11016, FLJ13670, RNA binding motif protein 41, RNA-binding motif protein 41, RNA-binding protein 41
Værtsarter Rabbit
Immunogen RNA binding motif protein 41. (Uniprot# Q96IZ5)
Oprensningsmetode Immunogen Affinity-purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 55285
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.