missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

RBM15 Antibody [PerCP], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30498984 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30498984 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30498984 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP338118PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

RBM15 Polyclonal antibody specifically detects RBM15 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen RBM15
Applikationer ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret PerCP
Formulering PBS
Gene Alias FLJ12479, one twenty two protein, one twenty-two, One-twenty two protein 1, putative RNA-binding protein 15, RNA binding motif protein 15, RNA-binding motif protein 15, SPEN
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 530-780 of human RBM15 (NP_001188474.1).,, Sequence:, EHRYQQQYLQPLPLTHYELVTDAFGHRAPDPLRGARDRTPPLLYRDRDRDLYPDSDWVPPPPPVRERSTRTAATSVPAYEPLDSLDRRRDGWSLDRDRGDRDLPSSRDQPRKRRLPEESGGRHLDRSPESDRPRKRHCAPSPDRSPELSSSRDRYNSDNDRSSRLLLERPSPIRDRRGSLEKSQGDKRDRKNSASAERDRKHRTTAPTEGKSPLKKEDRSDGSAPSTSTASSKLKSPSQKQDGGTAPVASA
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 64783
Målarter Human, Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.