missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
RBM14 Polyclonal antibody specifically detects RBM14 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | RBM14 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | Janelia Fluor 525 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | COAAMGC31756, Paraspeckle protein 2, PSP2DKFZp779J0927, RNA binding motif protein 14, RNA-binding motif protein 14, RNA-binding protein 14, RRM-containing coactivator activator/modulator, SIPMGC15912, Synaptotagmin-interacting protein, SYT-interacting protein, SYTIP1, TMEM137, transmembrane protein 137 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 110-220 of human RBM14 (NP_006319.1).,, Sequence:, VVKDYAFVHMEKEADAKAAIAQLNGKEVKGKRINVELSTKGQKKGPGLAVQSGDKTKKPGAGDTAFPGTGGFSATFDYQQAFGNSTGGFDGQARQPTPPFFGRDRSPLRRS |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?