missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rbin-1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16480699
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
25mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480699 1 mg 1mg
16475907 5 mg -
16469726 50 mg -
16453178 10 mg -
16432656 25 mg 25mg
16414466 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16480699 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100816

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Rbin-1 is a potent, reversible, and specific chemical inhibitor of eukaryotic ribosome biogenesis. Rbin-1 inhibits the ATPase with GI50 of 136 nM. Rbin-1 is a potent and selective chemical inhibitor of Midasin (Mdn1).

Rbin-1 is a potent, reversible, and specific chemical inhibitor of eukaryotic ribosome biogenesis. Rbin-1 inhibits the ATPase with GI50 of 136 nM. Rbin-1 is a potent and selective chemical inhibitor of Midasin (Mdn1).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rbin-1
Fysisk form Solid
CAS 328023-11-6
Farve Yellow
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H12N4S
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym Ribozinoindole-1
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (120.94 mM)
SMIL C=C(C)CSC1=NN=C2C(NC3=C2C=CC=C3)=N1
Molekylvægt (g/mol) 256.33
Formel vægt 256.33
Procent renhed 99.33%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.