Få mere at vide
BD Biosciences™ RBC og PLT Kontrolsæt (CE/IVD)
Beskrivelse
- Bruges til at overvåge metoder til optælling af resterende leukocytter i leuko-reducerede blodpladeprodukter, herunder fortyndings- og farvningsprocessen, metodeopsætning og optælling af WBC.
- Dette produkt er CE-mærket i henhold til IVD-direktivet 98/79/EC og tilgængeligt i Europa til brug på BD FACSVia™ systemet og BD FACSCalibur™ flowcytometer.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-mærket i henhold til IVD-direktivet 98/79/EC |
| Indhold og opbevaring | Opbevar hætteglassene opretstående, tæt lukkede, ved 2 °C til 8 C, når °de ikke er i brug. Uåbnede hætteglas er stabile indtil den udløbsdato, der er angivet på hvert hætteglas og på arket med analyseværdier, når de opbevares kontinuerligt ved 2 °C til 8 °C. Beskyt mod frysning, mod temperaturer over °30 C og mod længere tid ved stuetemperatur (18 C °til 30 °C). |
| Til brug med (applikation) | Overvåg optælling |
| Produkttype | RBC/PLT kontrol |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Mængde | 25 prøver |
| Stabilitet | Åbnede hætteglas er stabile i 30 dage eller 21 termiske cyklusser (brug), alt efter hvad der kommer først, når de håndteres korrekt. En termisk cyklus er at udføre alle trin én gang under brugsanvisningen. Generelt er stabiliteten begrænset af det antal gange, hætteglasset tages ud af køleskabet, opvarmes og blandes (defineret som anvendelse); inden første brug; og af faldet i volumen ved hver brug. |