Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ 10X RBC Lysis Buffer (Multi-species)
Beskrivelse
Indeholder ammoniumchlorid, som lyserer røde blodlegemer med minimal effekt på lymfocytter, når det bruges som anvist.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 mL |
| Format | Væske |
| Produkttype | Lyseringsbuffer |
| Volumen (metrisk) | 50 mL |
| Produktlinje | eBioscience |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- eBioscience RBC Lysis Buffer (Multi-species) 10X
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: ammonium chloride