Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals RBC lysis buffer til mus
Artikelnummer. 15474569
Skift visning
Mængde:
250mL
500mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474569 250mL 250ml
15484569 500mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474569 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62150.AK
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Til lysis af røde blodlegemer fra mus
RBC Lysis Buffer er blevet rapporteret til brug i flowcytometrisk analyse og cellekultur. Red Blood Cell Lysing Buffer er udviklet til brug i hybridomprotokoller til at fjerne røde blodlegemer fra musesplenocytsuspensioner før fusion. Det er også nyttigt i systemer, hvor det kan være ønskeligt at fjerne røde blodlegemer fra cellesuspensioner, såsom fuldblod.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 250mL
Format Væske
Produkttype Cellelysereagens
Til brug med (applikation) Til lysis af røde blodlegemer fra mus
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C