Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals RBC-lysebuffer til mennesker
Artikelnummer. 15475269
Skift visning
Mængde:
250mL
500mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475269 500mL 500ml
15465269 250mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475269 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62990.AP
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Til lysis af menneskelige røde blodlegemer
Til lysis af humane røde blodlegemer og kan bruges til at lysere retikulocytter, erytrocytter og modne RBC'er.
RBC Lysis Buffer til mennesker bruges til isolering af deoxyribonukleinsyre (DNA) og ribonukleinsyre (RNA).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 500mL
Format Væske
Produkttype Cellelysereagens
Til brug med (applikation) Til lyse af menneskelige røde blodlegemer.
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C