Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals RBC-lysebuffer til mennesker
Beskrivning
Til lysis af humane røde blodlegemer og kan bruges til at lysere retikulocytter, erytrocytter og modne RBC'er.
RBC Lysis Buffer til mennesker bruges til isolering af deoxyribonukleinsyre (DNA) og ribonukleinsyre (RNA).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Mængde | 250mL |
| Format | Væske |
| Produkttype | Cellelysereagens |
| Til brug med (applikation) | Til lyse af menneskelige røde blodlegemer. |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C |
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.