Description
TCR Cβ2 Monoclonal Antibody detects TCR Cβ2 in Human Samples. It is validated for Flow cytometry.
Spécification
Spécification
| Antigen | TCR Cβ2 |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | SAM.2.rMAb (also known as KFN) |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Conjugate | RB670 |
| Formulation | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Gene Alias | T cell receptor beta constant 2; TCR Cβ2; TCRBC2; TRBC2 |
| Host Species | Mouse |
| Purification Method | Affinity Chromatography |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?