Få mere at vide
RB670 Mouse Anti-Human CD85k (Gp49b), BD OptiBuild™
Artikelnummer. 31793401 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
50 μg
Artikelnummer. Mængde
31793401 50 μg
1 options
Artikelnummer. 31793401 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 770923
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
CD85k (Gp49b) Monoclonal Antibody detects CD85k (Gp49b) in Human Samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen CD85k (Gp49b)
Applikationer Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon ZM3.8
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugeret RB670
Formulering Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Gene Alias LILRB4; ILT-3; HM18; LIRB4; LIR-5
Værtsarter Mouse
Immunogen Human ILT3 Recombinant Protein
Oprensningsmetode Affinity Chromatography
Mængde 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 11006
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1