Få mere at vide
Razoxane, LoGiCal
Artikelnummer. 30457556
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30457556 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30457556 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3215.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Razoxane
CAS 21416-67-1
Analyt- eller komponentnavne Razoxane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H16 N4 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,6-Piperazinedione, 4,4'-(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis-, 2,6-Piperazinedione, 4,4'-propylenedi- (8CI), (±)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propane, (±)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazinyl)propane, 1,2-Bis(3,5-dioxo-1-piperazinyl)propane, 4,4'-Propylenebis(2,6-piperazinedione), 4,4'-Propylenedi(2,6-piperazinedione), ICI 59118, ICRF 159, NSC 129943, Razoxane, Razoxin, Tepirone, Troxozone
InChI formel InChI=1S/C11H16N4O4/c1-7(15-5-10(18)13-11(19)6-15)2-14-3-8(16)12-9(17)4-14/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,16,17)(H,13,18,19)
Løsningstype Fedt
SMIL CC(CN1CC(=O)NC(=O)C1)N2CC(=O)NC(=O)C2
IUPAC navn 4-[2-(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propyl]piperazin-2,6-dion
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 268.27
Mængde 5 mg
Formel vægt 268,1172 g/mol