Få mere at vide
Emma Safety Footwear Ray S3 sko
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivelse
- Vandtæt
- Den all-round sikkerhedssko: yderst sikker& behagelig, 100% metalfri& vandtæt.
- Ray har alt, hvad du kan forvente af en sikkerhedssko; robust og holdbar med komfort hele dagen og beskyttelse til dine fødder under alle forhold, hele dagen lang.
- Denne sko har en fuld vandtæt membran, så du ikke behøver at bekymre dig om våde fødder.
- Du kan fuldt ud koncentrere dig om at få arbejdet gjort.
- De reflekterende dele på skoen sikrer, at du er tydeligt synlig i mørket og den Gripforce ydersål giver dig maksimalt greb.
- Det ekstremt hårde carbon-look på siden af overdelen giver skoen et sporty look.
- Den fås i 2 bredder (D& XD).
- EMMA Ray (lav model) og EMMA Ryan (høj model).
- Disse modeller har alle de egenskaber, som en sikkerhedssko kan tilbyde:
- S3
- Vandtæt med DryShield membran.
- Fås i størrelserne 36 til 48.
- Med beskyttende tåkappe som standard og helt metalfri.
- Sporty look.
- I 2 bredder som standard: D& XD.
- Metalfri fordele:
- Vejer mindre
- Glattere fodrulle på grund af non-woven anti-skrid beskyttelse (i stedet for stålplade)
- Mindre følsom over for ledning under meget kolde forhold
- Mindre chance for at ridse genstande på grund af fraværet af metal
- dele på skoen (f.eks. til bilindustrien)
- Bæredygtig produktion
- Verden ændrer sig i et hurtigt tempo, og industrielle processer har også en negativ indvirkning på miljøet.
- Se, hvordan EMMA producerer bæredygtigt, inklusive dets metalfri sikkerhedssko.
- Industrier
- Kemisk industri
- Metalindustrien
- Konstruktion& teknologi
- Fremstilling
- Natur& miljø
- Sikkerhedssko
- S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Sort |
| Liner materiale | Hydro-Tec Antibakteriel/DryShield-membran |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 36 |
| Engangs | Genanvendelig |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | ISO 20345:2011 |
| Passe | Standard bredde |
| Vandtæt | Ja |
| EN ISO 20345 | S3 |