Få mere at vide
Ravuconazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ravuconazole |
| CAS | 182760-06-1 |
| Molekylær formel | C22 H17 F2 N5 O S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-[2-[(1R,2R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-4-thiazolyl]benzonitrile, [R-(R*,R*)]-4-[2-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2-hydroxy-1 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17F2N5OS/c1-14(21-28-20(10-31-21)16-4-2-15(9-25)3-5-16)22(30,11-29-13-26-12-27-29)18-7-6-17(23)8-19(18)24/h2-8,10,12-14,30H,11H2,1H3/t14-,22+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H](c1nc(cs1)c2ccc(cc2)C#N)[C@](O)(Cn3cncn3)c4ccc(F)cc4F |
| IUPAC navn | 4-[2-[(2R,3R)-3-(2,4-difluorophenyl)-3-hydroxy-4-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-yl]-1,3-thiazol-4-yl]benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 437.47 |
| Formel vægt | 437.1122 |