Få mere at vide
Ravuconazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488627
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16488627 5 mg 5mg
16453416 25 mg -
16446018 10 mg -
16420216 2 mg -
16462157 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16488627 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14272
MedChemExpress Ravuconazole (BMS-207147;ER-30346) is an orally available triazoleantifungle agent that potently inhibits a wide range of fungi.
Ravuconazole (BMS-207147
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ravuconazole
Fysisk form Powder
CAS 182760-06-1
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H17F2N5OS
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym BMS-207147 ER-30346
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (114.29 mM)
SMIL FC1=CC(F)=CC=C1[C@](CN2C=NC=N2)(O)[C@@H](C)C3=NC(C4=CC=C(C#N)C=C4)=CS3
Molekylvægt (g/mol) 437.47
Formel vægt 437.47
Procent renhed 98.85%