Få mere at vide
Reagecon™ Ratio Turbidity Standard
Shop alle Reagecon produkter
Volumen (metrisk):
100 ml
500 ml
Turbiditet:
0,2 NTU
2 NTU
20 NTU
50 NTU
90 NTU
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ratio Turbidity Standard |
| Til brug med (udstyr) | Ratio Instrumenter |
| Nøjagtighed | ±1 % |
| Turbiditet | 50 NTU |
| Certificeringer/compliance | NIST, US EPA godkendt |
| Volumen (metrisk) | 100 ml |