Tekniske data
| Type | Ratio Turbidity Standard |
| Til brug med (udstyr) | Ratio Instrumenter |
| Nøjagtighed | ±1 % |
| Turbiditet | 90 NTU |
| Certificeringer/compliance | NIST, US EPA godkendt |
| Volumen (metrisk) | 100 ml |