Få mere at vide
Reagecon™ Ratio Turbidity Standard
Artikelnummer. 11449159 Shop alle Reagecon produkter
Volumen (metrisk):
100 mL
500 mL
Turbiditet:
0,2 NTU
2 NTU
20 NTU
50 NTU
90 NTU
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11449159
Brand: Reagecon™ CRSR0.2500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Type Ratio Turbidity Standard
Til brug med (udstyr) Ratio Instrumenter
Nøjagtighed ±1 %
Turbiditet 0,2 NTU
Certificeringer/compliance NIST, US EPA godkendt
Volumen (metrisk) 500 mL