Få mere at vide
Reagecon™ Ratio Turbidity Standard
Artikelnummer. 11429169 Shop alle Reagecon produkter
Volumen (metrisk):
100 ml
500 ml
Turbiditet:
0,2 NTU
2 NTU
20 NTU
50 NTU
90 NTU
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11429169
Brand: Reagecon™ CRSR2500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Specifications
Type Ratio Turbidity Standard
Til brug med (udstyr) Ratio Instrumenter
Nøjagtighed ±1 %
Turbiditet 2 NTU
Certificeringer/compliance NIST, US EPA godkendt
Volumen (metrisk) 500 ml