Få mere at vide
Invitrogen™ Rotte VEGFR1 ELISA Kit
Artikelnummer. 17145899
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
Artikelnummer. 17145899
Brand: Invitrogen™ ERA59RBX5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Rotte VEGFR1 kvantificerer rotte VEGFR1 i serum, plasma, supernatant. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant rotte VEGFR1.
FLT1 (VEGFR1) er en receptortyrosinkinase, som spiller en kritisk rolle i angiogenese. Aktiv angiogenese har vist sig at spille en vigtig rolle i mange patologiske og fysiologiske processer, såsom tumorprogression, diabetisk retinopati, rheumatoid arthritis og sårheling. Kan spille en væsentlig rolle som en negativ regulator af embryonal angiogenese ved at hæmme overdreven proliferation af endotelceller. Kan fremme endotelcelleproliferation, overlevelse og angiogenese i voksenalderen. Dets funktion til at fremme celleproliferation synes at være celletypespecifik. Fremmer PGF-medieret proliferation af endotelceller, proliferation af nogle typer cancerceller, men fremmer ikke proliferation af normale fibroblaster (in vitro). Har meget høj affinitet for VEGFA og relativt lav proteinkinaseaktivitet; kan fungere som en negativ regulator af VEGFA-signalering ved at begrænse mængden af fri VEGFA og forhindre dets binding til KDR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer AI323757; Embryonal receptorkinase 2; Emrk2; FLT; Flt1; FLT-1; fms-relateret tyrosinkinase 1; FMS-lignende tyrosinkinase 1; FMS-relateret tyrosinkinase 1; fms-relateret tyrosinkinase 1 (vaskulær endotelvækstfaktor/vaskulær permeabilitetsfaktorreceptor); FRT; i21; sFlt1; opløselig VEGFR 1; sVEGFR 1; Tyrosin-proteinkinase FRT; tyrosin-proteinkinase-receptor FLT; Vaskulær endothelial vækstfaktor receptor 1; vaskulær endothelial vækstfaktor receptor-1; vaskulær permeabilitetsfaktorreceptor; VEGF R1; VEGFR1; VEGFR-1
Analyseområde 0,41 til 100 ng/ml
Assay følsomhed 0.41 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 54251
Gen symbol FLT1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål VEGF-receptor 1
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min