Få mere at vide
Invitrogen™ Rotte VEGFR1 ELISA Kit
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
Beskrivelse
Rotte VEGFR1 kvantificerer rotte VEGFR1 i serum, plasma, supernatant. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant rotte VEGFR1.
FLT1 (VEGFR1) er en receptortyrosinkinase, som spiller en kritisk rolle i angiogenese. Aktiv angiogenese har vist sig at spille en vigtig rolle i mange patologiske og fysiologiske processer, såsom tumorprogression, diabetisk retinopati, rheumatoid arthritis og sårheling. Kan spille en væsentlig rolle som en negativ regulator af embryonal angiogenese ved at hæmme overdreven proliferation af endotelceller. Kan fremme endotelcelleproliferation, overlevelse og angiogenese i voksenalderen. Dets funktion til at fremme celleproliferation synes at være celletypespecifik. Fremmer PGF-medieret proliferation af endotelceller, proliferation af nogle typer cancerceller, men fremmer ikke proliferation af normale fibroblaster (in vitro). Har meget høj affinitet for VEGFA og relativt lav proteinkinaseaktivitet; kan fungere som en negativ regulator af VEGFA-signalering ved at begrænse mængden af fri VEGFA og forhindre dets binding til KDR.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | AI323757; Embryonal receptorkinase 2; Emrk2; FLT; Flt1; FLT-1; fms-relateret tyrosinkinase 1; FMS-lignende tyrosinkinase 1; FMS-relateret tyrosinkinase 1; fms-relateret tyrosinkinase 1 (vaskulær endotelvækstfaktor/vaskulær permeabilitetsfaktorreceptor); FRT; i21; sFlt1; opløselig VEGFR 1; sVEGFR 1; Tyrosin-proteinkinase FRT; tyrosin-proteinkinase-receptor FLT; Vaskulær endothelial vækstfaktor receptor 1; vaskulær endothelial vækstfaktor receptor-1; vaskulær permeabilitetsfaktorreceptor; VEGF R1; VEGFR1; VEGFR-1 |
| Analyseområde | 0,41 til 100 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.41 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 54251 |
| Gen symbol | FLT1 |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |