Få mere at vide
R&D Systems™ Rat TrkB (NP_036863) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18776868
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18776868 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18776868 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2797
Tekniske data
Adgangsnummer (NP_036863
Gen-id (Entrez) 4915
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date
Arter Rat
Mængde 10 μg