Få mere at vide
Proteintech™ Rotte Total MMP-9 ELISA Kit
Artikelnummer. 16871646 Shop alle Proteintech produkter
Målarter:
Rotte
Artikelnummer. 16871646
Brand: Proteintech™ KE2000696T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KE20006 er en fastfase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Den samlede rotte MMP9 ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogen rotte total MMP9.
  • Analysen genkender rotte total MMP9. Et antistof specifikt for rotte total MMP9 er blevet præcoatet på mikrobrøndene.
  • Det totale MMP9-protein fra rotter i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for rotte total MMP9 for at påvise det indfangede rotte totale MMP9 protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens.
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm. MMP9 (matrix metallopeptidase 9), også kaldet Gelatinase B, er medlem af matrix metalloproteinase (MMP) familien.
  • MMP-familien af enzymer består af kritisk vigtige ekstracellulære matrix-omdannelsesproteaser, hvis aktivitet har været impliceret i normal embryogenese, vævsomdannelse og mange sygdomme såsom arthritis, cancer, parodontitis, glomerulonephritis, encephalomyelitis, aterosklerose og vævssår.
  • MMP9 produceres af en række normale og transformerede celler, herunder neutrofiler, monocytter, makrofager, astrocytter, fibroblaster, osteoklaster og så videre.
  • Transgene musemodeller rapporterer, at MMP9 bidrager til hudkarcinogenese, undertrykker udviklingen af eksperimentelle abdominale aortaaneurismer og udløser den angiogene switch under carcinogenese.
Tekniske data
Adgangsnummer NM_031055
Analyseområde 62,5 til 4000 pg/ml
Assay følsomhed 14.9 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Rotte
Gen-id (Entrez) 81687
Værtsarter Rotte
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P50282
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Rat Total MMP-9 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine