Få mere at vide
Proteintech™ Rotte TGF-beta1 ELISA Kit
Artikelnummer. 16811656 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
Rotte
Artikelnummer. Målarter
16811656 Rotte
1 options
Artikelnummer. 16811656 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE2001096T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KE20010 er en fastfase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). TGF-beta1 ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogen TGF-beta1.
  • Assayet genkender rotte-TGF-beta1. Et antistof specifikt for TGF-beta1 er blevet præcoatet på mikrobrøndene.
  • TGF-beta1-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for TGF-beta1 for at påvise det indfangede TGF-beta1-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • TGF-beta er medlem af den transformerende vækstfaktor beta (TGFB) familie af cytokiner, som er multifunktionelle peptider, der regulerer proliferation, differentiering, adhæsion, migration og andre funktioner i mange celletyper.
  • TGF-beta produceres af en række celletyper, herunder regulatoriske T-celler, fibroblaster, epitelceller og endotelceller.
  • TGF-beta virker synergistisk med TGFA ved at inducere transformation. Det virker også som en negativ autokrin vækstfaktor
  • TGF-beta spiller en vigtig rolle i knogleombygning, da det er en potent stimulator af osteoblastisk knogledannelse, hvilket forårsager kemotaksi, proliferation og differentiering i engagerede osteoblaster.
  • TGF-beta ser ud til at fremme det sene stadieprogression og metastase i nogle kræftformer.
Tekniske data
Adgangsnummer BC076380
Analyseområde 31,25 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed 3.4 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Rotte
Gen-id (Entrez) 59086
Værtsarter Rotte
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
UniProt ID P17246
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human GRP ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine